Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
14, 3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Katalogové číslo 215-4136
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Katalogové číslo 215-4136
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
14, 3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Přejít na:
Price
3 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    14 mm
  • Závit:
    8-425
  • Kapacita:
    3 ml
  • Výška:
    39 mm
  • Sekvence:
    14