Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solutions for combined/reference electrodes
06, KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, 500 mL
Katalogové číslo HACHC20C300
Dodavatel:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Katalogové číslo HACHC20C300
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
06, KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle
  • Sekvence:
    06
Specifikace