Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with lid
Jars, with lid
60 mm, 35 mm
Katalogové číslo HECH41050006
Jars, with lid
Katalogové číslo HECH41050006
Jars, with lid
Jars, with lid
60 mm, 35 mm
Přejít na:
Price
357,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Jars, low form, made of glass, with notch and overlapping cover.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    60 mm
  • Výška:
    35 mm