Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
08, 160 mm, 16 mm, 1,1 - 1,2 mm
Katalogové číslo SCERA61601600122
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Test tubes
Katalogové číslo SCERA61601600122
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Test tubes
08, 160 mm, 16 mm, 1,1 - 1,2 mm
Přejít na:
Price
2 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Tloušťka stěny:
    1,1 - 1,2 mm
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    08