Vortex, lab dancer
01, Vortex, lab dancer, EU - přípojka
Katalogové číslo 444-0020
Dodavatel: IKA
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Vortex, lab dancer, EU - přípojka
- Sekvence:01
- Maximální objem mísení:50 ml
- Hmotnost:0,55 kg
- Cat. No.:444-0020
- Oběh:4,5 mm
- Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm):30 mm
- Třepání:Orbitální
- Model:lab dancer
- Rozsah rychlosti:2800 min⁻¹ fixní
- Ø×H:100×70 mm
- Maximální kapacita:0,1 kg včetně nástavce
- Třída příkonu/výkonu motoru:1,2/0,8 W