Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
07, 130 mm, 40 mm, 3 mm
Katalogové číslo 231-0032
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0032
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
07, 130 mm, 40 mm, 3 mm
Přejít na:
Price
304,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    07
  • Šířka čepele:
    3 mm
  • Délka čepele:
    40 mm