Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
23, 210 mm, 55 mm, 5 mm
Katalogové číslo 231-0037
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0037
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
23, 210 mm, 55 mm, 5 mm
Přejít na:
Price
353,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Sekvence:
    23
  • Šířka čepele:
    5 mm
  • Délka čepele:
    55 mm