Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
12, 300 mm, 75 mm, 16 mm
Katalogové číslo 231-0043
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas
Katalogové číslo 231-0043
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
12, 300 mm, 75 mm, 16 mm
Přejít na:
Price
573,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
  • Round handle, one flat and one rounded end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    12
  • Šířka čepele:
    16 mm
  • Délka čepele:
    75 mm