Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes racks, wire
Test tubes racks, wire
Modrá, 72 (6×12), 16 mm, 127×237×65 mm
Katalogové číslo 212-3491
Dodavatel:   HEATHROW
Test tubes racks, wire
Katalogové číslo 212-3491
Dodavatel:  HEATHROW
Test tubes racks, wire
Test tubes racks, wire
Modrá, 72 (6×12), 16 mm, 127×237×65 mm
Přejít na:
Price
833,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tube racks, made of chemically-resistant epoxy-coated steel wire.Durable racks for transport or sample handling.
  • With slotted bottom
  • Holds either 13 and 16 mm tubes
  • Very good chemical resistance, autoclavable
Specifikace
  • Pro zkumavku Ø:
    16 mm
  • Poč. otvorů:
    72 (6×12)
  • Barva:
    Modrá
  • Š×H×V:
    127×237×65 mm