Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, micro
06, Curved, fine, 105 mm
Katalogové číslo HAMMHWC201-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Katalogové číslo HAMMHWC201-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
06, Curved, fine, 105 mm
Přejít na:
Price
2 210,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Serrated
Specifikace
  • Type:
    Curved, fine
  • Délka:
    105 mm
  • Sekvence:
    06
  • Cat. No.:
    HAMMHWC201-10