Multipurpose containers
21, 150 ml, With metal screw cap, 49,00 mm, 107,00 mm, flat bottom, without label, Stříbrná, Stříbrná, aseptic packed, -
Katalogové číslo 216-0600
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:49,00 mm
- Sterilní:-
- Type:flat bottom, without label
- Verze:aseptic packed
- Kapacita:150 ml
- Barva:Stříbrná
- Popis:With metal screw cap
- Výška:107,00 mm
- Sekvence:21
- Barva víčka:Stříbrná