Orders LinkContactUsLinkComponent
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
05, 20 - 32 mm
Katalogové číslo BURK8677-2032
Dodavatel:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Katalogové číslo BURK8677-2032
Dodavatel:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
05, 20 - 32 mm
Přejít na:
Price
516,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Specifikace
  • Upínací šířka:
    20 - 32 mm
  • Sekvence:
    05