Orders LinkContactUsLinkComponent
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
03, 12 - 20 mm
Katalogové číslo BURK8677-1220
Dodavatel:   BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Katalogové číslo BURK8677-1220
Dodavatel:  BURKLE
Hose clips, worm-threaded
Hose clips, worm-threaded
03, 12 - 20 mm
Přejít na:
Price
500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Hose clip sleeve made of stainless steel 1,4016, screw zinc coated, with screw thread.
Specifikace
  • Upínací šířka:
    12 - 20 mm
  • Sekvence:
    03