Shell/neckless vials, Chromacol™
04, Shell/neckless vial, 4,00 ml, Flat bottom, 15×46 mm, Sklo, Průhledná, Ano, PE
Katalogové číslo 548-0275
Dodavatel: CHROMACOL
Přejít na:
Product Details & Documents
These vials are made from superiour quality 1st hydrolytic class glass (Type 1).
PE cap with starburst center design eases syringe needle penetration.
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PE
- Ø×H:15×46 mm
- Kapacita:4,00 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Shell/neckless vial
- Materiál:Sklo
- Sekvence:04
- Základna:Flat bottom