Orders LinkContactUsLinkComponent
Paper scissors
Sharp/sharp, 300 mm
Katalogové číslo BOCH4165
Dodavatel:   BOCHEM
Paper scissors
Katalogové číslo BOCH4165
Dodavatel:  BOCHEM
Paper scissors
Paper scissors
Sharp/sharp, 300 mm
Přejít na:
Price
1 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Straight paper scissors made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Sharp/sharp
  • Délka:
    300 mm