Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Dissecting needles
Bent, 140 mm
Katalogové číslo 233-0105
Dodavatel:   BOCHEM
Dissecting needles
Katalogové číslo 233-0105
Dodavatel:  BOCHEM
Dissecting needles
Dissecting needles
Bent, 140 mm
Přejít na:
Price
204,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dissecting needles completely made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Specifikace
  • Tvar:
    Bent
  • Délka:
    140 mm