Orders LinkContactUsLinkComponent
Triangles
Triangles
02, Tube length 60 mm
Katalogové číslo 451-0176
Dodavatel:   BOCHEM
Triangles
Katalogové číslo 451-0176
Dodavatel:  BOCHEM
Triangles
Triangles
02, Tube length 60 mm
Přejít na:
Price
106,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Triangles, steel zincked, with clay tubes.
Specifikace
  • Popis:
    Tube length 60 mm
  • Sekvence:
    02