Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Curved, sharp, 135 mm
Katalogové číslo 232-0046
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps
Katalogové číslo 232-0046
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps
Forceps
Curved, sharp, 135 mm
Přejít na:
Price
144,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, antimagnetic.
Specifikace
  • Type:
    Curved, sharp
  • Délka:
    135 mm