Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, precision
Forceps, precision
Precision forceps, smooth tips, PTFE coating, Straight, extra sharp, 130 mm
Katalogové číslo BOCH1861
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, precision
Katalogové číslo BOCH1861
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, precision
Forceps, precision
Precision forceps, smooth tips, PTFE coating, Straight, extra sharp, 130 mm
Přejít na:
Price
862,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These non serrated precision forceps are available in pure stainless steel or with PTFE coating.
Specifikace
  • Type:
    Straight, extra sharp
  • Popis:
    Precision forceps, smooth tips, PTFE coating
  • Délka:
    130 mm