Double spatulas, flexible
180 mm, 48 mm, 10 mm
Katalogové číslo BOCH3622
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikace
- Délka:180 mm
- Šířka čepele:10 mm
- Délka čepele:48 mm