Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
250 mm, 60 mm, 20 mm
Katalogové číslo BOCH3644
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, flexible
Katalogové číslo BOCH3644
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
250 mm, 60 mm, 20 mm
Přejít na:
Price
167,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikace
  • Délka:
    250 mm
  • Šířka čepele:
    20 mm
  • Délka čepele:
    60 mm