Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
210 mm, 48 mm, 10 mm
Katalogové číslo BOCH3623
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, flexible
Katalogové číslo BOCH3623
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, flexible
Double spatulas, flexible
210 mm, 48 mm, 10 mm
Přejít na:
Price
124,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Šířka čepele:
    10 mm
  • Délka čepele:
    48 mm