Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
07, 270×180 mm
Katalogové číslo BOCH10056
Dodavatel:   BOCHEM
Wire baskets
Katalogové číslo BOCH10056
Dodavatel:  BOCHEM
Wire baskets
Wire baskets
07, 270×180 mm
Přejít na:
Price
4 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Stowable handle
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Specifikace
  • Ø×H:
    270×180 mm
  • Sekvence:
    07