Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes
Evaporating dishes
02, 45 ml, 16 mm, 60 mm
Katalogové číslo BOCH8041
Dodavatel:   BOCHEM
Evaporating dishes
Katalogové číslo BOCH8041
Dodavatel:  BOCHEM
Evaporating dishes
Evaporating dishes
02, 45 ml, 16 mm, 60 mm
Přejít na:
Price
1 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    60 mm
  • Kapacita:
    45 ml
  • Výška:
    16 mm
  • Sekvence:
    02