Container, with lid
10000 ml, 325 mm, 220 mm
Katalogové číslo BOCH8082
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
- Double walled
- Stackable
- With handle
Specifikace
- Ø otvoru:220 mm
- Kapacita:10000 ml
- Výška:325 mm