Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Katalogové číslo BOCH8081
Dodavatel:   BOCHEM
Container, with lid
Katalogové číslo BOCH8081
Dodavatel:  BOCHEM
Container, with lid
Container, with lid
5000 ml, 285 mm, 175 mm
Přejít na:
Price
22 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10
  • Double walled
  • Stackable
  • With handle
Specifikace
  • Ø otvoru:
    175 mm
  • Kapacita:
    5000 ml
  • Výška:
    285 mm