Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes
04, 100 ml, 16 mm, 90 mm
Katalogové číslo BOCH8045
Dodavatel:   BOCHEM
Evaporating dishes
Katalogové číslo BOCH8045
Dodavatel:  BOCHEM
Evaporating dishes
Evaporating dishes
04, 100 ml, 16 mm, 90 mm
Přejít na:
Price
2 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    90 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    16 mm
  • Sekvence:
    04