Retort rods, with M10 thread
09, 16 mm, 1500 mm, M10
Katalogové číslo BOCH5118
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifikace
- Ø:16 mm
- Závit:M10
- Délka:1500 mm
- Sekvence:09