Retort rods, with M10 thread
06, 12 mm, 1500 mm, M10
Katalogové číslo BOCH5115
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifikace
- Ø:12 mm
- Závit:M10
- Délka:1500 mm
- Sekvence:06