Stand bases
5,0 kg, 200×315×10 mm
Katalogové číslo BOCH5038
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Steel, varnished.
- With M10 threaded hole
- One adjustable foot
: DIN 12892
Specifikace
- Š×H×V:200×315×10 mm
- Hmotnost:5,0 kg