Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, non-threaded
03, 12 mm, 600 mm
Katalogové číslo BOCH5141
Dodavatel:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Katalogové číslo BOCH5141
Dodavatel:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
03, 12 mm, 600 mm
Přejít na:
Price
326,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    600 mm
  • Sekvence:
    03