Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
02, 12 mm, 500 mm
Katalogové číslo 765-0093
Dodavatel:   BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Katalogové číslo 765-0093
Dodavatel:  BOCHEM
Retort rods, non-threaded
Retort rods, non-threaded
02, 12 mm, 500 mm
Přejít na:
Price
305,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Anodised aluminium.
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    500 mm
  • Sekvence:
    02