Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rods, with M10 thread
14, 13 mm, 1250 mm, M10
Katalogové číslo BOCH5174
Dodavatel:   BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Katalogové číslo BOCH5174
Dodavatel:  BOCHEM
Retort rods, with M10 thread
Retort rods, with M10 thread
14, 13 mm, 1250 mm, M10
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Rods for stand bases
  • M10 thread
Specifikace
  • Ø:
    13 mm
  • Závit:
    M10
  • Délka:
    1250 mm
  • Sekvence:
    14