Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
10, Curved, blunt, 250 mm
Katalogové číslo HAMMHSC837-25
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Katalogové číslo HAMMHSC837-25
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
10, Curved, blunt, 250 mm
Přejít na:
Price
1 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Curved, blunt
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    10