Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing scissors
Dressing scissors
05, Sharp, 145 mm
Katalogové číslo 231-1293
Dodavatel:   BOCHEM
Dressing scissors
Katalogové číslo 231-1293
Dodavatel:  BOCHEM
Dressing scissors
Dressing scissors
05, Sharp, 145 mm
Přejít na:
Price
160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Multi-purpose scissors for a wide range of applications.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Designed for rough handling
Specifikace
  • Type:
    Sharp
  • Délka:
    145 mm
  • Sekvence:
    05