Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
02, 0 - 6 °Bé, 0,1, 250 mm
Katalogové číslo AMARH842358
Dodavatel:   Amarell
Baumé hydrometers
Katalogové číslo AMARH842358
Dodavatel:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
02, 0 - 6 °Bé, 0,1, 250 mm
Přejít na:
Price
955,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifikace
  • Délka:
    250 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    0 - 6 °Bé