Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Stools
2, Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Katalogové číslo BOCH8001
Dodavatel:   BOCHEM
Stools
Katalogové číslo BOCH8001
Dodavatel:  BOCHEM
Stools
Stools
2, Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm, 425 mm
Přejít na:
Price
4 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Specifikace
  • Popis:
    Roll stool to step on, steel, Ø 290 mm
  • Výška:
    425 mm
  • Sekvence:
    2