Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide mailers
Slide mailers
001, Slide mailers, Průsvitná, PE, 50×100×6 mm, 1
Katalogové číslo 631-9160
Dodavatel:   KARTELL
Slide mailers
Katalogové číslo 631-9160
Dodavatel:  KARTELL
Slide mailers
Slide mailers
001, Slide mailers, Průsvitná, PE, 50×100×6 mm, 1
Přejít na:
Price
583,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
These mailers are suitable for the safe transportation of cytological and geological microscope slides.
  • Separate compartment with guide rails and more space for each slide
  • Flush closing
  • Lightweight and flat
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)
Specifikace
  • Počet sklíček:
    1
  • Barva:
    Průsvitná
  • Popis:
    Slide mailers
  • Materiál:
    PE
  • Sekvence:
    001
  • Š×H×V:
    50×100×6 mm