Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
01, 180 mm, Červený
Katalogové číslo 231-2413
Dodavatel:   KARTELL
Spoon spatulas
Katalogové číslo 231-2413
Dodavatel:  KARTELL
Spoon spatulas
Spoon spatulas
01, 180 mm, Červený
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
 : DIN 12890
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    01