Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
01, 150 mm, 30 mm, 15 mm, Červený
Katalogové číslo 231-2411
Dodavatel:   KARTELL
Double spatulas
Katalogové číslo 231-2411
Dodavatel:  KARTELL
Double spatulas
Double spatulas
01, 150 mm, 30 mm, 15 mm, Červený
Přejít na:
Price
391,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
  • Robust, flexible
 : DIN 12890
Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Délka:
    150 mm
  • Sekvence:
    01
  • Šířka čepele:
    15 mm
  • Délka čepele:
    30 mm