Spoon spatulas
03, 210 mm, Červený
Katalogové číslo 231-2414
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Polyamide, fibreglass reinforced, red.
- Good chemical resistance
- Heat resistance up to +100 °C (up to +180 °C for short periods)
- Robust, flexible
Certifications: DIN 12890
Documents
KART596_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Barva:Červený
- Délka:210 mm
- Sekvence:03