Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
Katalogové číslo LPIT112010
Dodavatel:   LP ITALIANA
Test tubes
Katalogové číslo LPIT112010
Dodavatel:  LP ITALIANA
Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
Price
3 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.000 KS
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    16 mm
  • Kapacita:
    10 ml
  • Délka:
    100 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Pro vnějš. Ø
    Dostupnost
    Price
  • Stoppers for RIA test tubes
    Stoppers for RIA test tubes
    LPIT112430
    PE
    11 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 12.000 KS - 7 530,00 Kč