Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
23, pH combination electrode, with dome membrane, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Sklo, Referid®, KPG annular gap, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo 662-1216
Dodavatel:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalogové číslo 662-1216
Dodavatel:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
23, pH combination electrode, with dome membrane, H 8281 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Sklo, Referid®, KPG annular gap, 12×120 mm, Screw plug head
Přejít na:
Price
9 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Připojení:
    Screw plug head
  • Ø×D:
    12×120 mm
  • Type:
    H 8281 HD
  • Popis:
    pH combination electrode, with dome membrane
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    23
  • Diafragma:
    KPG annular gap
  • Elektrolyt:
    Referid®
  • Tepl.:
    0...+100 °C
  • pH:
    2 - 13