Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
5190, Aluminium bottle, 5 L
Katalogové číslo 26192.361
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
Katalogové číslo 26192.361
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  109-66-0
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
5190, Aluminium bottle, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  109-66-0
Price
5 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Pentane
  • Číslo CAS:109-66-0
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15
  • Merck Index:13,07193
  • Bod varu:35…36 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–130 °C
  • Hustota:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–40 °C
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-692-4
  • REACH:01-2119459286-30
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 95 %
  • Boiling point:
    35 - 37 °C
Specifikace
  • Typ balení:
    Aluminium bottle
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace