Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
  21191.364
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
  21191.364
 :  1336-21-6
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
 :  1336-21-6
1 480,00 Kč
1 * 5 L
 :  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  •  :1336-21-6
  •  :NH₃
  •  :MFCD00066650
  •  :35.05 g/mol
  •  :32…37,7 °C (1013 hPa)
  •  :–60…–57,5 °C
  •  :0,907 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :215-647-6
  •  :2672
  •  :8,III
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190