Columns, TSK-Gel® NPH
DNA-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 75 mm
Katalogové číslo 554-1645
Dodavatel: TOSOH Bioscience
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø vnitř.:4,60 mm
- Velikost částic:2,5 µm
- Popis:DNA-NPR (IEX)
- Délka:75 mm