Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR, Guard column, 2,5 µm, 4,60 mm, 5 mm
Katalogové číslo 554-1625
Dodavatel: TOSOH Bioscience
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Formát kolony:Guard column
- Ø vnitř.:4,60 mm
- Velikost částic:2,5 µm
- Popis:DEAE-NPR
- Délka:5 mm