Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
  554-1621
Columns, TSK-Gel® NPH
  554-1621
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
DEAE-NPR (IEX), 2,5 µm, 4,60 mm, 35 mm
37 030,00 Kč
1 * 1 KS
Stainless steel columns on polymer basis.
  • Ø vnitř.:
    4,60 mm
  • Velikost částic:
    2,5 µm
  • Popis:
    DEAE-NPR (IEX)
  • Délka:
    35 mm