Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solutions for combined/reference electrodes
02, Roztok nasycený, KCL, 30 ml, láhev, 30 mL
Katalogové číslo HACHS21M010
Dodavatel:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Katalogové číslo HACHS21M010
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
02, Roztok nasycený, KCL, 30 ml, láhev, 30 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
565,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    30 mL
  • Popis:
    Roztok nasycený, KCL, 30 ml, láhev
  • Sekvence:
    02
Specifikace