Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining jars
Staining jars
Cylindrical staining jar with cover, - mm, - mm, 40 mm, 85 mm
Katalogové číslo 631-0349
Staining jars
Katalogové číslo 631-0349
Staining jars
Staining jars
Cylindrical staining jar with cover, - mm, - mm, 40 mm, 85 mm
Přejít na:
Price
348,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
These staining jars have an overlapping cover.
Specifikace
  • Ø:
    40 mm
  • Šířka:
    - mm
  • Popis:
    Cylindrical staining jar with cover
  • Výška:
    85 mm
  • Š×H×V:
    - mm